Learn More
2-éthylhexanoate de lithium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313748 50 g 50g
11393738 2 g 2g
11303748 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11313748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039330.18
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 15590-62-2 | C8H15LiO2 | 150.146 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15590-62-2
Formule moléculaire C8H15LiO2
Poids moléculaire (g/mol) 150.146
Numéro MDL MFCD00058702
Clé InChI MAZKNBXUMANNDL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium 2-ethylhexanoate, 2-ethylhexanoic acid lithium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, lithium salt 1:1, hexanoic acid, 2-ethyl-, lithium salt, acmc-20akn3, lithium 1+ ion 2-ethylhexanoate, lithium 1+ 2-ethylhexanoate, hexanoic acid,2-ethyl-, lithium salt 1:1
CID PubChem 23672311
Nom IUPAC Lithium ;2-éthylhexanoate
SMILES [Li+].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium 2-ethylhexanoate
Quantité 50 g
Poids de la formule 150.15
Forme physique Grumeaux
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium 2-ethylhexanoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium 2-ethylhexanoate