Learn More
Étalon interne Lithium-6 : 6Li à 100 μg/mL dans 2 % de HNO3, VHG™
Description
Étalon interne Lithium-6 : 6Li à 100 μg/mL dans 2 % de HNO3
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lithium |
| CAS | 7439-93-2 |
| Méthodes | ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Lithium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | Li |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Li |
| Formule InChI | InChI=1S/Li |
| SMILES | [Li] |
| Afficher plus |