Learn More
Acétate de lithium, + 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361143 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11361143 100 g Flacon en verre 100g
10227370 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11361143 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 297111000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 546-89-4 | C2H3LiO2 | 65.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 546-89-4
Formule moléculaire C2H3LiO2
Poids moléculaire (g/mol) 65.98
Numéro MDL MFCD00013057
Clé InChI XIXADJRWDQXREU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium acetate, lithium ethanate, quilone, acoli, acetic acid, lithium salt, lithium ethanoate, lithium 1+ ion acetate, lioac, unii-h4278o5flv, acetic acid lithium salt
CID PubChem 3474584
ChEBI CHEBI:63045
Nom IUPAC acétate de lithium
SMILES [Li+].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium acetate
Point de fusion 280.0°C to 285.0°C
Forme physique Solide
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire CH3COOLi
Beilstein 02,107
Merck Index 15,5577
Informations sur la solubilité Solubility in water: 408g/L (20°C). Other solubilities: 667g/L (40°C), 938g/L (50°C), freely soluble in alcohol
Poids de la formule 65.99
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, lithiumsalt