Learn More
Acétate de lithium dihydraté, 98 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15137442 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15137442 1 kg Flacon en plastique 1kg
15157442 250 g Bouteille en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15137442 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 447710010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6108-17-4 | C2H3LiO2·2H2O | 102.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6108-17-4
Formule moléculaire C2H3LiO2·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 102.02
Clé InChI IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
CID PubChem 23666338
Nom IUPAC lithium ; acétate ; dihydraté
SMILES [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium acetate dihydrate
Point de fusion 56.0°C to 58.0°C
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire CH3CO2Li·2H2O
Merck Index 15,5577
Informations sur la solubilité Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water, 215g/L ethanol
Poids de la formule 102.02
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Analytique