Learn More
Dihydrate d’acétate de lithium, purum p.a., ≥ 97,0 % (NT), Honeywell™
Code produit 15666040 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15666040 250 g Flacon poly 250g
15656040 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15666040 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 62395250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Purum p.a., cristallisé, ≥ 97,0% (NT)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6108-17-4
Formule moléculaire C2H7LiO4
Poids moléculaire (g/mol) 102.014
Numéro MDL MFCD00066949
Clé InChI IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
CID PubChem 23666338
Nom IUPAC lithium ; acétate ; dihydraté
SMILES [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium acetate dihydrate
Point de fusion 53°C to 56°C
Couleur Blanc
Forme physique Solid
Quantité 250 g
Formule linéaire CH3COOLi · 2H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3564320
Poids de la formule 102.02g/mol
Pourcentage de pureté ≥97.0% (NT)
Odeur No data
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.3g/cm3