Learn More
Acétate de lithium hydraté, Puratronic™, 99,998 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15446005
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15446005 5 g 5g
15456005 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15446005 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012982.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 546-89-4 | C2H3LiO2 | 65.98 g/mol
Lithium acetate hydrate is used in the laboratory as buffer for gel electrophoresis of DNA and RNA. It is also used to permeabilize the cell wall of yeast for use in DNA transformation. It is a metal acetate for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 546-89-4
Formule moléculaire C2H3LiO2
Poids moléculaire (g/mol) 65.98
Numéro MDL MFCD00013057
Clé InChI XIXADJRWDQXREU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium acetate, lithium ethanate, quilone, acoli, acetic acid, lithium salt, lithium ethanoate, lithium 1+ ion acetate, lioac, unii-h4278o5flv, acetic acid lithium salt
CID PubChem 3474584
ChEBI CHEBI:63045
SMILES [Li+].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium acetate hydrate
Point de fusion 57.8°C
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,5521
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC acétate de lithium
Poids de la formule 65.98 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.998%
Qualité Puratronic
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium acetate hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, lithiumsalt