Learn More
Complexe dʼacétylide et dʼéthylènediamine au lithium, 25 % en poids de suspension dans toluène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11956001 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal
Unit Size:
100mL
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11956001
Brand: Thermo Scientific Acros 439881000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Point d’ébullition 111.0°C
Nom chimique ou matériau Lithium acetylide ethylenediamine complex
CAS 6867-30-7, 108-88-3
Quantité 100 mL
Formule moléculaire C4H9LiN2
Formule linéaire HC≡CLi·H2NCH2CH2NH2
Numéro MDL MFCD00013183
Point d’éclair −14°C
Synonyme lithium acetylide ethylenediamine complex, lithium acetylide, ethylenediamine complex, lithium; ethane-1,2-diamine; ethyne, 1,2-ethanediamine compd. with lithium acetylide li c2h, lithium, 1,2-ethanediamine-kn1,kn2 ethynyl, 1,2-ethanediamine, compd. with lithium acetylide li c2h 1:?, c2h8n2.c2hli, lithium acetylide, compd. with 1,2-ethanediamine, lithium acetylide, ethylene diamine complex 1:1, lithium acetylide, compound with ethane-1,2-diamine
Clé InChI QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li]C#C.NCCN
Nom IUPAC lithium;éthane-1,2-diamine;éthyne
Poids moléculaire (g/mol) 92.07
CID PubChem 2724010
Poids de la formule 92.07
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium acetylide, ethylenediamine complex 25 wt.% slurry in toluene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Hazard Statement
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.