Learn More
Di-n-butylamide d’aluminium au lithium, solution 0,16 M dans 1,2-diméthoxyéthane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13505040 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
13505040 100 mL Flacon en verre 100mL
13515040 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13505040 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 449191000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15405-86-4
Formule moléculaire C32H72AlLiN4
Poids moléculaire (g/mol) 546.87
Clé InChI ISBVOXPIPNIBOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium aluminum di-n-butylamide, lithium tetrakis dibutylamino alumanuide, lithium aluminum di-n-butylamide, 0.16m soln. in 1,2-dimethoxyethane
CID PubChem 57369578
Nom IUPAC Tétrakis(dibutylamino)aluminiure de lithium
SMILES [Li+].CCCCN(CCCC)[Al-](N(CCCC)CCCC)(N(CCCC)CCCC)N(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium Aluminum di-n-butylamide
Point de fusion -54°C
Quantité 100 mL
Point d’éclair -6°C
Poids de la formule 546.87
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 0.86
Densité 0.8600g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium aluminium di-n-butylamide, 0.16M solution in 1,2-dimethoxyethane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO– À des fins de recherche uniquement