Learn More
Hydrure d’aluminium au lithium, 95 %, poudre, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lithium Aluminum hydride |
| Point de fusion | 125.0°C |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 25 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Formule linéaire | LiAlH4 |
| Fieser | 01,581; 02,242; 03,176; 04,291; 05,382; 06,325; 07,196; 08,286; 09,274; 10,236; 11,289; 12,272; 13,61; 14,190; 15,184; 16,133; 17,162 |
| Merck Index | 15, 344 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in diethyl ether (39g/100g at 25 °C), thf/, toluene (70:30) (17g/100g at 25 °C), in thf/mtbe (, 25:75) (12g/100g at 25 °C), in thf/toluene (15:85), (5g/100g at 25 °C);, practically insoluble in hyd |
| Clé InChI | OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |