Learn More
Hydrure d’aluminium et de lithium, 95 %, comprimés (environ 0,6 g), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10349310 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10349310 100 g 100g
10063610 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10349310 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 304531000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 16853-85-3 | AlH4Li | 37.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16853-85-3
Formule moléculaire AlH4Li
Poids moléculaire (g/mol) 37.95
Numéro MDL MFCD00011075
Clé InChI OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
CID PubChem 21226445
Nom IUPAC Aluminiure de lithium(1+)
SMILES [Li+].[AlH4-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium Aluminum hydride
Point de fusion 125.0°C
Note relative au nom 95%
Couleur Blanc à gris
Forme physique Granulés
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (LiAlH4)
Formule linéaire LiAlH4
Fieser 01,581; 02,242; 03,176; 04,291; 05,382; 06,325; 07,196; 08,286; 09,274; 10,236; 11,289; 12,272; 13,61; 14,190; 15,184; 16,133; 17,162
Merck Index 15, 344
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in diethyl ether (39g/100g at 25 °C), thf/, toluene (70:30) (17g/100g at 25 °C), in thf/mtbe (, 25:75) (12g/100g at 25 °C), in thf/toluene (15:85), (5g/100g at 25 °C);, practically insoluble in hyd
Poids de la formule 37.95
Pourcentage de pureté 95%
Densité 0.9