Learn More
Hydrure d’aluminium et d’aluminium bis(tétrahydrofurane), solution 1 M dans toluène, AcroSeal™, Acros Organics
Code produit 11956181 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11956181 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
11966181 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11956181 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 434551000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123439-81-6 , 108-88-3
Formule moléculaire C8H20AlLiO2
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Specifications
Nom chimique ou matériau Lithium Aluminum hydride bis(tetrahydrofuran)
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Point d’éclair 7°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 182.17
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.95 to 1.10M
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.875
Densité 0.8750g/mL
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Lithium aluminium hydride bis(tetrahydrofuran), 1M solution in toluene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Hazard Statement
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.