Learn More
Hydrure de lithium et d’aluminium, poudre, 97 %
Code produit 11356409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
10g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11356409 10 g 10g
11366409 25 g -
11376409 100 g 100g
11486360 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11356409 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18116.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’hydrure de lithium-aluminium est utilisé comme agent réducteur dans diverses réactions chimiques organiques de synthèse. Par exemple, il est utilisé dans la conversion d’esters, d’acides carboxyliques, de chlorures d’acyle, d’aldéhydes et de cétones en leurs alcools correspondants. Il est également impliqué la conversion de composés d’amide, de nitro, de nitrile, d’imine, d’oxime et d’azoture en leurs amines et réduit les halogénures d’alkyle en alcanes. Il réagit avec le chlorure de sodium pour préparer l’hydrure de sodium. Il agit comme un milieu de stockage potentiel de l’hydrogène, qui pourrait être utilisé pour les futurs véhicules à pile à combustible. Il est principalement utilisé dans la préparation d’autres tétrahydridoaluminiumates comme l’hydrure d’aluminium de sodium, l’hydrure d’aluminium de potassium et l’alanate de magnésium. En outre, il a été utilisé pour préparer des polyamides en polyester thermoplastique à partir d’acide oléique et de batteries lithium-polymère.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éther diéthylique et le térahydrofurane.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec l’eau, les agents oxydants forts, les alcools, l’acide carboxylique, les peroxydes, les solvants chlorés, les halogènes et l’oxygène. Il réagit violemment au contact de l’eau et libère de l’hydrogène gazeux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16853-85-3
Formule moléculaire AlH4Li
Poids moléculaire (g/mol) 37.95
Numéro MDL MFCD00011075
Clé InChI OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
CID PubChem 21226445
Nom IUPAC Aluminiure de lithium(1+)
SMILES [Li+].[AlH4-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium aluminum hydride
Point de fusion >125°C (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Numéro UN UN1410
Merck Index 14,349
Informations sur la solubilité Soluble in water,diethyl ether and terahydrofuran.
Poids de la formule 37.95
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.917