Learn More
Benzoate de lithium, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7023228
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Code produit. 11467897
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16571.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 553-54-8 | C7H5LiO2 | 128.06 g/mol
In organic electroluminescent devices, the device with lithium benzoate gives the best performance of all the devices studied. Aromatic multilayers of lithium benzoate were covalently attached to the surface of natural graphite through diazonium chemistry, and the resulting graphite exhibited superior electrochemical performance as anode material of lithium ion batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dans les dispositifs électroluminescents organiques, lʼappareil avec le benzoate de lithium offre les meilleures performances de tous les dispositifs étudiés. Les multicouches aromatiques du benzoate de lithium ont été fixées de façon covalente à la surface du graphite naturel par la chimie du diazonium, et le graphite obtenu a présenté des performances électrochimiques supérieures en tant que matériau dʼanode des batteries lithium-ion.
Solubilité
La solubilité dans lʼeau est augmentée par le benzoate de sodium.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 553-54-8
Formule moléculaire C7H5LiO2
Poids moléculaire (g/mol) 128.06
Numéro MDL MFCD00035540
Clé InChI LDJNSLOKTFFLSL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium benzoate, benzoic acid, lithium salt, benzoic acid lithium salt, unii-r9z042z19e, benzoic acid, lithium salt 1:1, lithium benzoate nf, lithiumbenzoate, lithotab benzoate, lithium 1+ ion benzoate, ksc491a5n
CID PubChem 2724073
SMILES [Li+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium benzoate
Point de fusion >300°C
Odeur Odorless
Quantité 250 g
Beilstein 3598089
Merck Index 14,5523
Informations sur la solubilité Solubility in water is increased by sodium benzoate
Nom IUPAC lithium(1+) benzoate
Poids de la formule 128.06
Pourcentage de pureté ≥99%