Learn More
Lithium bis(triméthylsilyl)amide, 15 % dans 2-MeTHF/éthylbenzène, AcroSeal™, Acros Organics
Code produit 12327173 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
800 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12327173 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12327173 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446118000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium bis(trimethylsilyl)amide
CAS 4039-32-1, 96-47-9, 100-41-4
Quantité 800 mL
Plage de pourcentage du dosage 15%
Formule moléculaire C6H18LiNSi2
Formule linéaire [(CH3)3Si]2NLi
Point d’éclair −11°C
Synonyme lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Clé InChI YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Nom IUPAC lithium ; bis(triméthylsilyl)azanide
Poids moléculaire (g/mol) 167.33
CID PubChem 2733832
Poids de la formule 167.33
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.856
Densité 0.8560g/mL