Learn More
Bis(triméthylsilyl)amide de lithium, solution à 1 M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7077198 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 15462132
Marque: Thermo Scientific Acros 209551000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium bis(trimethylsilyl)amide
CAS 4039-32-1, 109-99-9
Densité 0.9000g/mL
Point d’ébullition 65.0°C
Point d’éclair −21°C
Formule moléculaire C6H18LiNSi2
Formule linéaire ((CH3)3Si)2NLi
Quantité 100 mL
Fieser 04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194
Gravité spécifique 0.9
Synonyme lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Clé InChI YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Nom IUPAC lithium ; bis(triméthylsilyl)azanide
Poids moléculaire (g/mol) 167.33
CID PubChem 2733832
Poids de la formule 167.33
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.