Learn More
Lithium bis(triméthylsilyl)amide, solution 1 M dans THF/éthylbenzène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-153907 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 ml
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10776632 100 ml Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10001911 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10776632 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 347701000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(triméthylsilyl)amide de lithium
Note relative au nom Solution 1 M dans le THF/éthylbenzène
CAS 4039-32-1, 109-99-9, 100-41-4
Couleur Jaune à marron
Densité 0.8900 g/ml
Point d’éclair − 21°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C6H18LiNSi2
Numéro MDL MFCD00008261
Quantité 100 ml
Fieser 04,296 ; 05,393 ; 07,197 ; 12,280 ; 13,165 ; 14,194
Gravité spécifique 0.89
Synonyme bis triméthylsilyl amide de lithium, hexaméthyldisilazide de lithium, hexaméthyldisilazane, sel de lithium, bis triméthylsilyl amidure de lithium, bis triméthylsilyl azanure de lithium, hexaméthyldisilazane de lithium, bis-triméthylsilyl amidure de lithium, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Clé InChI YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Nom IUPAC lithium ; bis(triméthylsilyl)azanide
Poids moléculaire (g/mol) 167.33
CID PubChem 2733832
Poids de la formule 167.33
Pourcentage de pureté 18 à 22 % de base active (sous forme de LiNSi)
Forme physique Solution Turbid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1M solution in THF/Ethylbenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.