Learn More
Bis(triméthylsilyl)amide de lithium, solution à 20 % (ca 1,06 M) dans THF/éthylbenzène, conditionné dans un flacon refermable à bouchon septum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388106 100 mL 100mL
11398106 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11388106 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15012.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167.327 g/mol
Lithium bis(trimethylsilyl)amide is used in generating enolates for preparing lactone precursors, pyranones, and cyclohexanes. It is used to catalyze the addition of phosphine P-H bonds to carbodiimides leading to phosphaguanidines and in a novel three-step synthesis of disubstituted 1,2,5-thiadiazoles. It is also used in the lithiation of ethyl acetate and in the stereospecific Wadsworth-Emmons synthesis of fluoroalkenes from (E)- and (Z)-fluorovinyl sulfones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le lithium bis(triméthylsilyl)amide est utilisé dans la production d’énolates pour préparer des précurseurs de lactone, des pyranones et des cyclohexanes. Il est utilisé pour catalyser l’addition de liaisons P-H phosphines à des carbodiimides conduisant à des phosphaguanidines et dans une nouvelle synthèse en trois étapes des 1,2,5-thiadiazoles disubstitués. Il est également utilisé dans la lithiation de l’acétate d’éthyle et dans la synthèse stéréospécifique de Wadsworth-Emmons des fluoroalcènes à partir de fluorovinyles sulfones (E) et (Z).
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4039-32-1
Formule moléculaire C6H18LiNSi2
Poids moléculaire (g/mol) 167.327
Numéro MDL MFCD00008261
Clé InChI YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
CID PubChem 2733832
Nom IUPAC lithium ; bis(triméthylsilyl)azanide
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Note relative au nom packaged in resealable septum cap bottle
Quantité 100 mL
Point d’éclair −17°C (1°F)
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 0.891
Formule linéaire [(CH3)3Si]2NLi
Numéro UN UN2924
Beilstein 8136861
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 167.33
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% (≈1.06M) soln. in THF/ethylbenzene
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 20% solution in THF/ethylbenzene
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, eth
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.