Learn More
Borohydrure de lithium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lithium Borohydride |
| CAS | 16949-15-8 |
| Quantité | 5 g |
| Formule moléculaire | BH4Li |
| Synonyme | Lithium Tetrahydroborate (1:1), Lithium Boron Hydride, Lithium Hydroborate (LiBH4), Lithium Tetrahydroborate |
| Formule InChI | InChI=1S/BH4.Li/h1H4;/q-1;+1 |
| SMILES | [Li+].[BH4-] |
| Nom IUPAC | lithium;boranuide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 21.78 |
| Poids de la formule | 22.0566 |