Learn More
Bromure de lithium, + 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10092470 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
100g
10kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10092470 500 g 500g
10741091 100 g 100g
10164813 2.5 kg 2.50kg
15234674 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10092470 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 199875000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7550-35-8 | BrLi | 86.84 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7550-35-8
Formule moléculaire BrLi
Poids moléculaire (g/mol) 86.84
Numéro MDL MFCD00011077
Clé InChI AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
CID PubChem 82050
ChEBI CHEBI:63042
Nom IUPAC bromure de lithium
SMILES [Li+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 1265.0°C
Nom chimique ou matériau Lithium bromide
Point de fusion 550.0°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Gris à noir
pH 6 to 12 (4% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Argentometry)
Formule linéaire LiBr
Fieser 01,604; 02,245; 04,297
Merck Index 15,5582
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.49 kg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, ether, methanol,, acetone and glycol, slightly soluble in pyridine, soluble in amyl alcohol
Poids de la formule 86.84
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 0.5% max. (400°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 3.46
Densité 3.4600g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.