Learn More
Bromure de lithium, 99 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15184319 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15184319 250 g Flacon en plastique -
15259754 1 kg Flacon en plastique 1kg
15299315 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15184319 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 453982500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 7550-35-8 | BrLi | 86.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7550-35-8
Formule moléculaire BrLi
Poids moléculaire (g/mol) 86.84
Clé InChI AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
CID PubChem 82050
ChEBI CHEBI:63042
Nom IUPAC bromure de lithium
SMILES [Li+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 1265.0°C
Nom chimique ou matériau Lithium bromide
Point de fusion 550.0°C
pH 6 to 12 (4 % aq. soln.)
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire LiBr
Merck Index 15,5582
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.49 kg/l (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, ether, methanol,, acetone and glycol, slightly soluble in pyridine, soluble in amyl alcohol
Poids de la formule 86.84
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 3.46
Densité 3.4600g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.