Learn More
Bromure de lithium, à écoulement libre, qualité réactif, anhydre, ≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Code produit 15697010 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
500g
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15697010 100 g Flacon poly 100g
15617020 500 g Flacon poly 500g
15607020 1 kg Flacon poly 1kg
15627020 6 x 500 g Flacon poly 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15697010 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 746479100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À écoulement libre, qualité réactif, anhydre, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7550-35-8
Formule moléculaire BrLi
Poids moléculaire (g/mol) 86.844
Numéro MDL MFCD00011077
Clé InChI AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
CID PubChem 82050
ChEBI CHEBI:63042
Nom IUPAC bromure de lithium
SMILES [Li+].[Br-]
Spécification
Point d’ébullition 1,265°C
Nom chimique ou matériau Lithium bromide
Point de fusion 550°C (literature)
Note relative au nom Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99%
% max. CAS 100.0000%
Quantité 100 g
Formule linéaire LiBr
Poids de la formule 86.85
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon poly
Densité 3.46 g/cm3