Learn More
Carbonate de lithium, + 98 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12635027 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12635027 250 g Flacon en plastique 250g
12615027 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12635027 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446322500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 554-13-2 | CLi2O3 | 73.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 554-13-2
Formule moléculaire CLi2O3
Poids moléculaire (g/mol) 73.89
Numéro MDL MFCD00011084
Clé InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
CID PubChem 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium carbonate
Point de fusion 720.0°C
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 250 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98% min
Formule linéaire Li2CO3
Merck Index 15,5583
Informations sur la solubilité Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids, practically insoluble in alcohol
Nom IUPAC carbonate de dilithium
Poids de la formule 73.88
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate