Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1300°C |
| Nom chimique ou matériau | Lithium Carbonate |
| Point de fusion | 618°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | Li2CO3 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3999191 |
| Nom IUPAC | dilithium(1+) carbonate |
| Poids de la formule | 73.89g/mol |
| Afficher plus |