Learn More
Carbonate de lithium, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13478438 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13478438 10 kg Récipient en plastique 10kg
10741281 500 g Flacon en plastique 500g
10045903 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13478438 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197780100
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 554-13-2 | CLi2O3 | 73.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 554-13-2
Formule moléculaire CLi2O3
Poids moléculaire (g/mol) 73.89
Numéro MDL MFCD00011084
Clé InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
CID PubChem 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium carbonate
Point de fusion 720.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre finement granulée
Quantité 10 kg
Perte à la dessiccation 0.4% max. (200°C)
Conditionnement Récipient en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Densité 2.11
Formule linéaire Li2CO3
Fieser 01,606; 03,183; 04,192; 05,396
Merck Index 15,5583
Informations sur la solubilité Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids, practically insoluble in alcohol
Nom IUPAC carbonate de dilithium
Poids de la formule 73.88
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.