Learn More
Carbonate de lithium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356748 500 g 500g
11336748 2 kg 2kg
11346748 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11356748 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013418.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 554-13-2 | CLi2O3 | 73.89 g/mol
Lithium carbonate-based glasses are used in overware. Used in the manufacture of lithium-ion battery cathodes. Pharmaceutical composition of lithium carbonate has been shown to exhibit antimanic effects specifically to treat mania associated with bipolar disorder. Used in both low-fire and high-fire ceramic glaze, tile adhesives, and in the processing of metal oxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 554-13-2
Formule moléculaire CLi2O3
Poids moléculaire (g/mol) 73.89
Numéro MDL MFCD00011084
Clé InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
CID PubChem 11125
ChEBI CHEBI:6504
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 1310°C(decomposition)
Nom chimique ou matériau Lithium carbonate
Point de fusion 723°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Aspect White powder
Plage de pourcentage du dosage 99%
Densité 2.11 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Soluble in water and dilute acids. Insoluble in alcohol.
Nom IUPAC carbonate de dilithium
Poids de la formule 73.9
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate