Learn More
Carbonate de lithium, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit 10695492 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10695492 100 g Récipient de poudre en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10695492 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur L/2105/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 720°C
CAS 554-13-2
Couleur Blanc
pH 10 to 11
Forme physique Solide en poudre
Quantité 100 g
Formule moléculaire CLi2O3
Numéro MDL MFCD00011084
Synonyme lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
Clé InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Nom IUPAC carbonate de dilithium
Poids moléculaire (g/mol) 73.89
CID PubChem 11125
ChEBI CHEBI:6504
Poids de la formule 73.88g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1 hPa 610
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.