Learn More
Carbonate de lithium, Solstice
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lithium Carbonate |
| Quantité | 6 x 1 kg |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Formule linéaire | Li2CO3 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 73.89 |
| Pourcentage de pureté | ≥99 % |
| Qualité | purum |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lithium carbonate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate