Learn More
Carbonate de lithium, MP Biomedicals
Code produit 11412216 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11412216 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11412216 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0521261280
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Carbonate de lithium de haute pureté destiné à la recherche et aux laboratoires.
  • Numéro CAS : 554-13-2
  • Formule moléculaire : CLi2O3
  • Masse moléculaire : 73,888 g/mol
  • Point de fusion : 723 °C
  • Point d’ébullition : Se décompose à 1 300 °C
  • Masse volumique : 2,11 g/cm³
  • Solubilité dans l’eau : 1,52 % en masse à 0 °C
  • Conditions d’utilisation : Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, non destiné à une utilisation directe chez l’être humain.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium Carbonate
Point de fusion 723 °C
CAS 554-13-2
Quantité 100 g
Odeur Inodore
Gravité spécifique 2.11
Densité 2,11 g/cm³
Formule moléculaire CLi2O3
Formule linéaire Li2CO3
Numéro MDL MFCD00011084
Beilstein 3999191
Synonyme lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Nom IUPAC carbonate de dilithium(1+)
Poids moléculaire (g/mol) 73.89
CID PubChem 11125
ChEBI CHEBI:6504
Poids de la formule 73.89