Learn More
Carbonate de lithium, puriss p.a, ≥99,0 % (T), pour la microscopie, Solstice
Code produit 15626050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15626050 500 g Flacon poly 500g
15616050 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15626050 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 62470500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    183.00€
    166.22€ / 500g
    Économisez 16.78€
    9% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., réactif ACS, réactif (pour microscopie), ≥ 99,0 % (T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 554-13-2
Formule moléculaire CLi2O3
Poids moléculaire (g/mol) 73.89
Numéro MDL MFCD00011084
Clé InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
CID PubChem 11125
ChEBI CHEBI:6504
Nom IUPAC carbonate de dilithium
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 1265 °C (1013hPa)
Nom chimique ou matériau Lithium carbonate
Point de fusion 550 °C
Couleur Incolore
pH 9 à 11
Forme physique Plein
Quantité 500 g
Identification Test réussi
Odeur Inodore
Conditionnement Flacon poly
Gamme de produits Solstice
Plage de pourcentage du dosage ≥ 99,0%
Notes de pourcentage du dosage Titration
Densité 3,46 g/cm3
Formule linéaire Li2CO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3999191
Formule InChI 1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Poids de la formule 73,89g/mol
Pourcentage de pureté ≥99,0 % (T)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chloride: 20 mg/kg, Nitrate: 5 mg/kg, Sulfate: 50 mg/kg, Ca: 50 mg/kg, Cd: 5 mg/kg, Co: 5 mg/kg, Cr: 5 mg/kg, Cu: 5 mg/kg, Fe: 5 mg/kg, K: 50 mg/kg, Mg: 10 mg/kg, Mn: 5 mg/kg, NH4+: 5 mg/kg, Na: 50 mg/kg, Ni: 5 mg/kg, Pb: 5 mg/kg, Zn: 5 mg/kg
Origine de la fabrication Allemagne
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium carbonate