Learn More
Lithium Carbonate, purum p.a, ≥98.0% (T), Honeywell™
Code produit 15646050 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15646050 250 g Flacon poly 250g
15636050 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15646050 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 62472250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Purum p.a., ≥ 98,0% (T)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 554-13-2
Formule moléculaire CLi2O3
Poids moléculaire (g/mol) 73.89
Numéro MDL MFCD00011084
Clé InChI XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lithium carbonate, dilithium carbonate, lithonate, lithobid, lithane, eskalith, lithotabs, carbonic acid lithium salt, liskonum, lithizine
CID PubChem 11125
ChEBI CHEBI:6504
Nom IUPAC carbonate de dilithium
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 1300°C
Nom chimique ou matériau Lithium carbonate
Point de fusion 720°C
Couleur Blanc
pH 9 to 11 (at 1g/L, 20°C)
Forme physique Crystalline
Quantité 250 g
Formule linéaire Li2CO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3999191
Poids de la formule 73.89g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.0% (T)
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.11g/cm3