Learn More
Carbonate de lithium, TraceSELECT™, ≥99,998 % (à base de métaux)
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lithium carbonate |
| Couleur | Blanc |
| pH | 9.0 to 10.00 (at 1g/L, 20°C) |
| Forme physique | Crystalline |
| Quantité | 25 g |
| Formule linéaire | Li2CO3 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3999191 |
| Nom IUPAC | carbonate de dilithium |
| Poids de la formule | 73.89g/mol |
| Afficher plus |