Learn More
Melford Chlorure de lithium
Code produit 30018450
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30018450 1 kg 1kg
30018451 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018450 Fournisseur Melford Code fournisseur L450001000.0
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
  • Numéro CAS : 7447-41-8
  • Formule moléculaire : LiCl
  • Masse moléculaire : 42,4
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium Chloride
CAS 7447-41-8
Quantité 1 kg
Formule moléculaire LiCl