Learn More
Chlorure de lithium, Solution aq. 1 M, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15404389
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15404389 100 mL 100mL
15494379 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15404389 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61895.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.80€
    64.65€ / 100mL
    Économisez 10.15€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7447-41-8 | ClLi | 42.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-41-8
Formule moléculaire ClLi
Poids moléculaire (g/mol) 42.39
Numéro MDL MFCD00011078
Clé InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
CID PubChem 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium chloride
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 100 mL
Odeur Odorless
Formule linéaire LiCl
Nom IUPAC chlorure de lithium(1+)
Poids de la formule 42.39
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.