Learn More
Chlorure de lithium, Solution aq. 1 M, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494379
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494379 50 mL 50mL
15404389 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494379 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61895.AD
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7447-41-8 | ClLi | 42.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-41-8
Formule moléculaire ClLi
Poids moléculaire (g/mol) 42.39
Numéro MDL MFCD00011078
Clé InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
CID PubChem 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium chloride
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 50 mL
Odeur Odorless
Formule linéaire LiCl
Nom IUPAC chlorure de lithium
Poids de la formule 42.39
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.