Learn More
Chlorure de lithium, solution aqueuse de 200mM., Thermo Scientific™
Code produit 15494969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494969 250 mL 250mL
15484969 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494969 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62644.AK
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Utilisé dans la formation d’une espèce active Mn(0) utile pour les réactions de cyclisation radicalaire. Il est utilisé dans une variété d’essais pour étudier le devenir des cellules et la neurobiologie. Dans le développement d’embryons de Xenopus, le chlorure de lithium exerce une inhibition de GSK-3β (glycogène synthase kinase-3β). De plus, dans les cellules ovariennes de hamster chinois transfectées (CHO) stimulées par l’angiotensine II (Ang II), il a été noté que le chlorure de lithium augmentait la production d’inositol triphosphate. Les propriétés antivirales du chlorure de lithium ont été notées dans une étude, qui a montré que le composé inhibait l’infection par le virus pseudorabies in vitro. Il est principalement utilisé dans la synthèse du lithium-métal par électrolyse. Agit également comme médicament prescrit pour les troubles bipolaires, il peut également présenter des propriétés anti-inflammatoires.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’alcool, l’éther, la pyridine, le nitrobenzène, l’acétone et l’alcool amylique.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-41-8
Formule moléculaire ClLi
Poids moléculaire (g/mol) 42.39
Numéro MDL MFCD00011078
Clé InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
CID PubChem 433294
ChEBI CHEBI:48607
SMILES [Li+].[Cl-]
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Lithium chloride
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Formule linéaire LiCl
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol,ether,pyridine,nitrobenzene,acetone,and amyl alcohol.
Nom IUPAC chlorure de lithium
Poids de la formule 42.39
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200mM aq. soln.
Odeur Odorless
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.