Learn More
Chlorure de lithium, 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10236830 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2kg
500g
Code produit. 10236830
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Chlorure de lithium, 99 %, ClLi, numéro CAS-7447-41-8, chlorure de lithium, chlorku litu polish, chlorku litu, lithium chlorure licl, lithium chlorure, licl, luthium chlorure, lithiumchloride, lithiumchlorid, chlorolithium, 500 g, carbonate (comme Li2CO3) :< 0,03 % (généralement), 98,5 % min (argentimétrie)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-41-8
Formule moléculaire ClLi
Poids moléculaire (g/mol) 42.39
Numéro MDL MFCD00011078
Clé InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
CID PubChem 433294
ChEBI CHEBI:48607
Nom IUPAC chlorure de lithium(1+)
SMILES [Li+].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1382.0°C
Nom chimique ou matériau Lithium Chloride
Point de fusion 605.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Forme physique Granule cristallin
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Formule linéaire LiCl
Fieser 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194
Merck Index 15,5584
Informations sur la solubilité Solubility in water: 832g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols, ether, pyridine,, nitrobenzene and acetone
Poids de la formule 42.38
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 0.5% max. (400°C, 4 hrs)
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.06
Densité 2.0600g/mL