Learn More
Chlorure de lithium, 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10532031 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10532031 100 g Flacon en plastique 100g
10236830 500 g Flacon en plastique 500g
10491241 2 kg Flacon en plastique 2kg
15244674 10 kg Récipient en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10532031 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 199881000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.35€
    44.65€ / 100g
    Économisez 8.70€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Chlorure de lithium, 99 %, ClLi, numéro CAS-7447-41-8, chlorure de lithium, chlorku litu polish, chlorku litu, lithium chlorure licl, lithium chlorure, licl, luthium chlorure, lithiumchloride, lithiumchlorid, chlorolithium, 500 g, carbonate (comme Li2CO3) :< 0,03 % (généralement), 98,5 % min (argentimétrie)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-41-8
Formule moléculaire ClLi
Poids moléculaire (g/mol) 42.39
Numéro MDL MFCD00011078
Clé InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
CID PubChem 433294
ChEBI CHEBI:48607
Nom IUPAC chlorure de lithium(1+)
SMILES [Li+].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1382.0°C
Nom chimique ou matériau Lithium chloride
Point de fusion 605.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Forme physique Granules cristallins
Quantité 100 g
Perte à la dessiccation 0.5% max. (400°C, 4 hrs)
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.06
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Densité 2.0600g/mL
Formule linéaire LiCl
Fieser 01,609; 02,246; 04,298; 05,677; 12,277; 16,194
Merck Index 15,5584
Informations sur la solubilité Solubility in water: 832g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols, ether, pyridine,, nitrobenzene and acetone
Poids de la formule 42.38
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.