Description
- Analyse : ≥99 %
- Formule moléculaire : ClLi
- Poids du lait artificiel : 42,39 g/mol
- Numéro CAS : 7447-41-8
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 2417 à 2480 °F |
| Nom chimique ou matériau | Lithium Chloride |
| CAS | 7447-41-8 |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Flacon |
| Aspect | Poudre cristalline blanche |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥99 % |
| Informations sur la décomposition | Chlorure d’hydrogène, oxyde de lithium |
| Afficher plus |