Learn More
Chlorure de lithium, réactif ACS, Solstice
Code produit 15683180
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15683180 100 g 100g
15613190 5 g 5g
15603190 500 g 500g
15693180 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15683180 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 310468100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.00€
    62.23€ / 100g
    Économisez 6.77€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-02-2027
Ajouter au panier
Réactif ACS,≥99%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7447-41-8
Formule moléculaire ClLi
Poids moléculaire (g/mol) 42.39
Numéro MDL MFCD00011078
Clé InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
CID PubChem 433294
ChEBI CHEBI:48607
Nom IUPAC chlorure de lithium
SMILES [Li+].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium Chloride
Point de fusion 605 °C
Couleur Blanc
pH 6
Quantité 100 g
Identification Test réussi
Conditionnement Bouteille en plastique
Gamme de produits Solstice
Sensibilité Hygroscopique
Aspect Poudre cristalline blanche
Notes de qualité de la pureté Répond aux exigences chimiques des réactifs ACS
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Formule linéaire LiCl
Numéro UN NONH for all modes of transport
Informations sur la solubilité Très soluble dans l’eau
Formule InChI InChI=1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Poids de la formule 42,39g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Réactif ACS
Origine de la fabrication USA
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride