Learn More
Chlorure de lithium anhydre, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit 10578430 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10578430 250 g Récipient de poudre en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10578430 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur L/2201/50
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
250g, récipient de poudre en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 1382 °C
Point de fusion 605 °C
CAS 7447-41-8
Couleur Blanc
pH 7 à 8
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1,33 hPa 547
Formule moléculaire ClLi
Numéro MDL MFCD00011078
Synonyme lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
Clé InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].[Cl-]
Nom IUPAC chlorure de lithium(1+)
Poids moléculaire (g/mol) 42.39
CID PubChem 433294
ChEBI CHEBI:48607
Poids de la formule 42,38g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.