Learn More
Chlorure de lithium monohydraté, granulés blancs, 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Lithium chloride monohydrate is used as a precursor in the production of lithium metal and other lithium compounds. It acts as a welding agent for aluminum, salt bath for heat -treatment by low temperature and soldering techniques. It is also used as a tracer for chemical products viz. denaturation of wine. For absorbers, it is an absorption and disinfection reagent as well as desiccant for air conditioner.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lithium chloride monohydrate |
| Point de fusion | >98°C-H2O |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Granulés |
| Quantité | 25 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.95% (Metals basis) |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Poids de la formule | 60.41 (42.39 Anhydrous) |
| Odeur | Odorless |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Lithium chloride monohydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride, monohydrate