Learn More
Chlorure de lithium, ultra-sec, 99,995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Point d’ébullition | 1325°C to 1360°C |
| Nom chimique ou matériau | Lithium chloride |
| Point de fusion | 605°C |
| Forme physique | -10 perles à mailles, dans une ampoule sous argon |
| Quantité | 25 g |
| Conditionnement | Dans une ampoule sous argon |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Gravité spécifique | 2.068 |
| Densité | 2.068 |
| Informations sur la solubilité | Freely soluble in water; soluble in methanol,ethanol,formic acid. Insoluble in dichloromethane. |
| Show More |
Safety and Handling
- Lithium chloride, anhydrous
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride