Learn More
Dodécylsulfate de lithium, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15865208 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15865208 25 g Flacon en plastique 25g
15875208 100 g Flacon en plastique 100g
15865358 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15865208 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J32816.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2044-56-6 | C12H25LiO4S | 272.33 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2044-56-6
Formule moléculaire C12H25LiO4S
Poids moléculaire (g/mol) 272.33
Numéro MDL MFCD00007467
Clé InChI YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium dodecyl sulfate, lithium dodecylsulfate, sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt, lauryl sulfate lithium salt, lithium lauryl sulfate, dodecyl lithium sulfate, lds, lithium 1+ ion dodecyl sulfate, sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt 1:1, lithium dodecyl sulfate, ultra pure
CID PubChem 2735071
SMILES [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium Dodecylsulfate
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3(CH2)11OSO3Li
Numéro UN UN1325
Nom IUPAC lithium(1+) dodecyl sulfate
Poids de la formule 272.33
Pourcentage de pureté ≥98%