Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodécylsulfate de lithium, 98 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lithium dodecylsulfate |
| Quantité | 5 g |
| Odeur | Odorless |
| Numéro UN | UN1325 |
| Nom IUPAC | Sulfate de dodécyle de lithium(1+) |
| Poids de la formule | 272.33 |
| Pourcentage de pureté | 98% |