Learn More
Oxyde de lithium, solution 1M dans l’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lithium ethoxide |
| Couleur | Orange |
| Note relative au nom | 1M solution in ethanol |
| Formule linéaire | LiOCH2CH3 |
| Concentration | Exact strength on the certificate of analysis |
| Densité | 0.8200g/mL |
| Nom IUPAC | Lithium ; Éthanolate |
| Poids de la formule | 52 |
| Identification | Confirmed |
| Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
| Afficher plus |
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons