Learn More
Fluorure de lithium, 97 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11944171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pakningsstørrelse:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Conditionnement Pakningsstørrelse
11944171 2.5 kg Flacon en plastique -
10002920 100 g Flacon en plastique 100g
10012920 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11944171 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218270025
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-24-4
Formule moléculaire FLi
Poids moléculaire (g/mol) 25.94
Numéro MDL MFCD00011090
Clé InChI PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
CID PubChem 224478
SMILES [Li+].[F-]
Tekniske data
Point d’ébullition 1681.0°C
Nom chimique ou matériau Lithium fluoride
Point de fusion 845.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Perte à la dessiccation 0.4% (200°C) (typical)
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.63
Plage de pourcentage du dosage 96% min
Densité 2.6300g/mL
Formule linéaire LiF
Fieser 01,933
Merck Index 15,5587
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.29 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in acids, insoluble in alcohol
Nom IUPAC lithium;fluorure
Poids de la formule 25.93
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Analytique
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.