Learn More
Fluorure de lithium, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Lithium fluoride is widely used in many fields. It is used in the soldering progress for glass lining as a cosolvent. It finds application as an additive of aluminum electrolysis and rare earth electrolysis as a crystal in X-ray spectrometry. It is also used in specialized UV optics due to its large band gap and transparency to short wave length ultraviolet radiation. It is involved to record ionizing radiation exposure from gamma rays, beta particles and neutrons in thermoluminescent dosimeters. In nuclear reactors, lithium fluoride is mixed with beryllium fluoride to form a base solvent, which is used in molten-salt reactor experiment (MSRE). Additionally, it is useful as a coupling layer to enhance electron injection in polymer light-emitting diodes (PLED) and organic light-emitting diode (OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le fluorure de lithium est largement utilisé dans de nombreux domaines. Il est utilisé comme cosolvant dans le processus de soudure pour la vitrification. Il trouve une application comme additif dans l’électrolyse de l’aluminium et l’électrolyse des terres rares, comme cristal dans la spectrométrie à rayons X. Il est également utilisé dans les optiques UV spécialisés en raison de son large intervalle de bande et de sa transparence au rayonnement ultraviolet de courte longueur d’onde. Il est impliqué dans l’enregistrement de l’exposition aux rayonnements ionisants à partir de rayons gamma, de particules bêta et de neutrons dans des dosimètres thermoluminescents. Dans les réacteurs nucléaires, le fluorure de lithium est mélangé au fluorure de béryllium pour former un solvant de base, qui est utilisé dans l’expérience de réacteur à sels fondus (MSRE). En outre, il est utile comme couche de couplage pour améliorer l’injection d’électrons dans les diodes électroluminescentes (PLED) et diodes électroluminescentes organiques (OLED).
Solubilité
Soluble dans l’eau et le fluorure d’hydrogène. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les solutions aqueuses, les acides forts et les agents oxydants forts. S’hydrolyse en présence d’eau pour former de l’acide fluorhydrique qui attaque le verre.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1680°C |
| Nom chimique ou matériau | Lithium fluoride |
| Point de fusion | 845°C |
| Quantité | 2500 g |
| Odeur | Odorless |
| Indice de réfraction | 1.3915 |
| Densité | 2.635 |
| Numéro UN | UN3288 |
| Merck Index | 14,5531 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and hydrogen fluoride. Insoluble in alcohol. |
| Afficher plus |