Learn More
Fluorure de lithium, 99,98 %, très pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10626212 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10626212 25 g Flacon en plastique 25g
10401051 5 g Flacon en plastique 5g
10534084 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10626212 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 193380250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    117.65€ / 25g
    Économisez 23.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25.94 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-24-4
Formule moléculaire FLi
Poids moléculaire (g/mol) 25.94
Numéro MDL MFCD00011090
Clé InChI PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
CID PubChem 224478
SMILES [Li+].[F-]
Spécification
Point d’ébullition 1681.0°C
Nom chimique ou matériau Lithium fluoride
Point de fusion 845.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.63
Plage de pourcentage du dosage 99.98%
Densité 2.6300g/mL
Formule linéaire LiF
Fieser 01,933
Merck Index 15, 5587
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.29 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in acids, insoluble in alcohol
Nom IUPAC lithium;fluorure
Poids de la formule 25.93
Pourcentage de pureté 99.98%
Qualité Extra pur