Learn More
Fluorure de lithium, Puratronic™ , 99,99 % (sur la base des métaux)
Code produit 11376817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
1g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11376817 10 g 10g
11366817 1 g 1g
11356817 50 g 50g
11346817 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11376817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010736.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 7789-24-4 | FLi | 25,94 g/mole
Utilisées dans les optiques UV spécialisées. Utilisation également sous forme de cristal dans la spectrométrie à rayons X. largement utilisé dans les PLED (Polymer light Emitting Diodes) et les OLED (Organic éclairés) comme couche de liaison pour améliorer l’injection d’électrocardiogrammes. Identifié dans les réactions nucléaire à fluore liquide. Utilisé pour enregistrer les rayonnements ionisants dans les dosimètres thermoluminescents. Composé de sels fusionnés.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-24-4
Formule moléculaire FLi
Poids moléculaire (g/mol) 25.94
Numéro MDL MFCD00011090
Clé InChI PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
CID PubChem 224478
SMILES [Li+].[F-]
Spécification
Point d’ébullition 1680°C
Nom chimique ou matériau Lithium fluoride
Point de fusion 845°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.3915
Aspect White powder
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (Metal basis)
Densité 2.635 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Soluble in HF. Less soluble in water. Insoluble in alcohol.
Nom IUPAC lithium;fluorure
Poids de la formule 25.94
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium fluoride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium fluoride
RUO– À des fins de recherche uniquement