Learn More
Lithium Fluoride, Honeywell Fluka™
Code produit 15690540 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15690540 1 kg 1kg
15680540 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15690540 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 011401KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Purum, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-24-4
Formule moléculaire FLi
Poids moléculaire (g/mol) 25.94
Numéro MDL MFCD00011090
Clé InChI PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
CID PubChem 224478
Nom IUPAC lithium;fluoride
SMILES [Li+].[F-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium Fluoride
Quantité 1 kg
Formule linéaire LiF
Numéro UN 3288
Poids de la formule 25.94g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité purum
Densité 2.64g/mL at 25°C